Nɑ-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-D-leucinamide ≥98.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nɑ-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-leucinamide
A5524-1G A5524-100MG
TCIAA5524-1GEA 492 EUR InStock
TCIAA5524-1G TCIAA5524-100MG
Nɑ-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-D-leucinamide ≥98.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
Nalpha-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-D-leucinamide
Formule: C₁₂H₁₅FN₄O₅
MW: 314,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844762
Numéro CAS: 178065-30-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -6.0 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité