Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one, Br-Mmc
A5551-1G A5551-5G
TCIAA5551-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA5551-1G TCIAA5551-5G
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Formule: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006869
Numéro CAS: 35231-44-8
EINECS: 252-448-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 220.0 deg-C
Suitability for Fatty acid analysis_HPLC Effective as labeling agent for Undecanoic Acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité