3-(Bromométhyl)-7-méthoxy-2H-1,4-benzoxazin-2-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
A5553-1G A5553-100MG
TCIAA5553-1GEA 370 EUR InStock
TCIAA5553-1G TCIAA5553-100MG
3-(Bromométhyl)-7-méthoxy-2H-1,4-benzoxazin-2-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
3-(Bromométhyl)-7-méthoxy-2H-1,4-benzoxazin-2-one
Formule: C₁₀H₈BrNO₃
MW: 270,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143099
Numéro CAS: 124522-09-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Linoleic Acid , Oleic Acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité