(S)-(+)-DBD-Py-NCS [=(S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole, (S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)benzofurazan
A5569-100MG A5569-500MG
TCIAA5569-100MGEA 235 EUR InStock
TCIAA5569-100MG TCIAA5569-500MG
(S)-(+)-DBD-Py-NCS [=(S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole] ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
(S)-(+)-DBD-Py-NCS [=(S)-(+)-4-(N,N-Dimethylaminosulphonyl)-7-(3-isothiocyanatopyrrolidin-1-yl)-2,1,3-benzoxadiazole]
Formule: C₁₃H₁₅N₅O₃S₂
MW: 353,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671494
Numéro CAS: 163927-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité