4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA5570-100MGEA 44 EUR InStock
TCIAA5570-100MG TCIAA5570-1G
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin ≥98.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Formule: C₁₂H₁₁BrO₄
MW: 299,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011570
Numéro CAS: 88404-25-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Linoleic Acid , Oleic Acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité