2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA) ≥99.0% (par GC) réactif fluorimétrique pour les amines primaires
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Naphthalene-2,3-dicarbaldehyde, Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, NDA
A5594-1G A5594-100MG
TCIAA5594-1GEA 802 EUR InStock
TCIAA5594-1G TCIAA5594-100MG
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA) ≥99.0% (par GC) réactif fluorimétrique pour les amines primaires
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA)
Formule: C₁₂H₈O₂
MW: 184,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016618
Numéro CAS: 7149-49-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Suitability for amin-analysis to pass test
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Histamine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité