N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 25% dans l'acétonitrile (TMS-BA) pour la chromatographie en phase gazeuse
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA5602-5MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAA5602-5ML
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 25% dans l'acétonitrile (TMS-BA) pour la chromatographie en phase gazeuse
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité