Dibutylammonium acetate ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Fournisseur: TCI
A5702-10ML A5702-100ML
TCIAA5702-10MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA5702-10ML TCIAA5702-100ML
Dibutylammonium acetate ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Dibutylammonium acetate
Formule: C₈H₁₉N
Numéro MDL: MFCD00191381
Numéro CAS: 19070-91-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4f558480074b34dc24886b49336d5f05185aae&vid=4e74c175f858e5388272c99b257f2124d399ace6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration 0.50 to 0.53 mol/L
Absorbance (230nm) max. 1.600
Absorbance (254nm) max. 0.050
Absorbance (270nm) max. 0.020
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité