Diamylammonium acetate ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Fournisseur: TCI
Synonyms: IPC-DAAA
A5704-100ML A5704-10ML
TCIAA5704-100MLEA 194 EUR InStock
TCIAA5704-100ML TCIAA5704-10ML
Diamylammonium acetate ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Diamylammonium acetate
Formule: C₁₂H₂₇NO₂
MW: 217,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093618
Numéro CAS: 211676-91-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dd7b03522d5d03ef89acc133b2ab8cade2a26c8&vid=db532c616222d86d85d89bddcc99254457105464&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (230nm) max. 2.000
Absorbance (254nm) max. 0.200
Absorbance (270nm) max. 0.200
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité