Dihexylammonium acetate ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Fournisseur: TCI
Synonyms: IPC-DHAA
A5705-10ML A5705-100ML
TCIAA5705-10MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAA5705-10ML TCIAA5705-100ML
Dihexylammonium acetate ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Dihexylammonium acetate
Formule: C₁₄H₃₁NO₂
MW: 245,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093619
Numéro CAS: 366793-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3add1c37c75b0e2ff9212dbe59628109db2afa&vid=a9c7ed42a241f97d0421c51d4aacc91d1c305fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (230nm) max. 2.00
Absorbance (254nm) max. 0.20
Absorbance (270nm) max. 0.20
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité