Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pentafluoropropionique ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAA5712-10MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAA5712-10ML
Acide pentafluoropropionique ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Acide pentafluoropropionique


Formule: C₃HF₅O₂
MW: 164,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004170
Numéro CAS: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.5 to 0.6 mol/L
Absorbance (254nm) max. 0.20
Absorbance (300nm) max. 0.03

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité