Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique), Haute Qualité pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Fournisseur: TCI
Danger
A5722-1G A5722-5G
TCIAA5722-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA5722-1G TCIAA5722-5G
Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique), Haute Qualité pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Undecafluorohexanoic acid
Formule: C₆HF₁₁O₂
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: 14°C
Densité: 1.76
Numéro MDL: MFCD00198040
Numéro CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.20
Absorbance (254nm) max. 0.01
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité