Benzal diacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzylidene Diacetate
B0010-25G B0010-500G
TCIAB0010-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB0010-25G TCIAB0010-500G
Benzal diacetate ≥95.0% (par GC)
Benzal diacetate
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00059206
Numéro CAS: 581-55-5
EINECS: 209-469-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité