Benzamidoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0015-25GEA 196 EUR InStock
TCIAB0015-25G
Benzamidoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzamidoxime
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031485
Numéro CAS: 613-92-3
EINECS: 210-361-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité