Benzanthrone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7H-Benzo[de]anthracen-7-one
B0019-25G B0019-500G
TCIAB0019-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB0019-25G TCIAB0019-500G
Benzanthrone ≥98.0% (par GC)
Benzanthrone
Formule: C₁₇H₁₀O
MW: 230,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003585
Numéro CAS: 82-05-3
EINECS: 201-393-3
Merck Index: 14,01063
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité