Benzenesulphonanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B0029-25G B0029-500G
TCIAB0029-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB0029-25G TCIAB0029-500G
Benzenesulphonanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Benzenesulphonanilide
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
Numéro MDL: MFCD00035919
Numéro CAS: 1678-25-7
EINECS: 216-832-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité