Acide benzénesulfonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0030-25G B0030-500G
TCIAB0030-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB0030-25G TCIAB0030-500G
Acide benzénesulfonique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide benzénesulfonique
Formule: C₆H₆O₃S
Numéro MDL: MFCD00011689
Numéro CAS: 98-11-3
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water transparency
Water 9.0 to 12.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité