Sodium benzenesulphonate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0035-25G B0035-500G B0035-100G
TCIAB0035-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB0035-25G TCIAB0035-500G TCIAB0035-100G
Sodium benzenesulphonate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium benzenesulphonate
Formule: C₆H₆O₃S
Numéro MDL: MFCD00065179
Numéro CAS: 515-42-4
EINECS: 208-198-2
Merck Index: 14,01070
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité