L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
11H-Benzo[b]fluorène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Benzfluorene
B0059-100MG B0059-1G
TCIAB0059-100MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAB0059-100MG TCIAB0059-1G
11H-Benzo[b]fluorène ≥97.0% (par GC)
11H-Benzo[b]fluorène
Formule: C₁₇H₁₂
MW: 216.28 g/mol
Point d'ébullition: 402°C
Numéro MDL: MFCD00003595
Numéro CAS: 243-17-4
EINECS: 205-952-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 209.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité