Benzo[h]quinoline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B0088-25G B0088-5G
TCIAB0088-25GEA 211 EUR InStock
TCIAB0088-25G TCIAB0088-5G
Benzo[h]quinoline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Benzo[h]quinoline
Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 338°C
Numéro MDL: MFCD00004984
Numéro CAS: 230-27-3
EINECS: 205-937-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f40142cb0ec1f07e08893d4646db82ba24abb6&vid=22f40142cb0ec1f07e08893d4646db82ba24abb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité