Benzoyl-β-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Betamipron, 3-Benzamidopropanoic acid
B0099-25G B0099-5G
TCIAB0099-25GEA 101 EUR InStock
TCIAB0099-25G TCIAB0099-5G
Benzoyl-β-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzoyl-beta-alanine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037293
Numéro CAS: 3440-28-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité