4,4'-{[2-(Hydroxyméthyl)phényl]méthylène}diphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-((2-(Hydroxymethyl)phenyl)methylene)diphenol, Phenolphthalol
B0100-5G B0100-25G
TCIAB0100-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB0100-5G TCIAB0100-25G
4,4'-{[2-(Hydroxyméthyl)phényl]méthylène}diphénol ≥98.0% (par GC)
4,4'-{[2-(Hydroxyméthyl)phényl]méthylène}diphénol
Formule: C₂₀H₁₈O₃
MW: 306,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059144
Numéro CAS: 81-92-5
EINECS: 201-386-5
Merck Index: 14,07245
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 205.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité