5-(Benzoylamino)valeric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B0101-1G B0101-100MG B0101-5G
TCIAB0101-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB0101-1G TCIAB0101-100MG TCIAB0101-5G
5-(Benzoylamino)valeric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(Benzoylamino)valeric acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00021790
Numéro CAS: 15647-47-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité