3-Butén-2-yle acétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0128.0005 B0128-25G B0128-5G
TCIAB0128.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB0128.0005 TCIAB0128-25G TCIAB0128-5G
3-Butén-2-yle acétate ≥98.0% (par GC)
3-Butén-2-yle acétate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00026202
Numéro CAS: 6737-11-7
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité