N-Benzoyl-D-glucosamine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-((2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl)benzamide, N-Benzoyl-D-glucosamine, 2-Benzamido-2-deoxy-D-glucopyranose
B0200-25G B0200-5G
TCIAB0200-25GEA 136 EUR InStock
TCIAB0200-25G TCIAB0200-5G
N-Benzoyl-D-glucosamine ≥98.0% (sur base azote total)
N-Benzoyl-D-glucosamine
Formule: C₁₃H₁₇NO₆
MW: 283,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070521
Numéro CAS: 655-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +45.0 deg (C=2, H2O) (after 24h)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité