N-Benzoyl-L-glutamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Bz-Glu-OH, Benzoyl-L-glutamic acid, Bz-Glu-OH
B0202-1G B0202-25G
TCIAB0202-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0202-1G TCIAB0202-25G
N-Benzoyl-L-glutamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Benzoyl-L-glutamic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₅
MW: 251,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014028
Numéro CAS: 6094-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 144.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +21.0 deg (C=10, 1mol/L NaOH sol.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité