Benzoyl-L-histidine monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bz-His-OH
B0204-1G B0204-100MG
TCIAB0204-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB0204-1G TCIAB0204-100MG
Benzoyl-L-histidine monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzoyl-L-histidine monohydrate
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₃
MW: 259,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037850
Numéro CAS: 5354-94-9
EINECS: 226-332-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -48.0 deg (C=2, 0.5mol/L HCl)
Solubility in 0.5mol/L Hydrochloric acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité