Benzoyl-DL-leucine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B0206-10G B0206-25G
TCIAB0206-10GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB0206-10G TCIAB0206-25G
Benzoyl-DL-leucine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzoyl-DL-leucine
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00038295
Numéro CAS: 17966-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité