Benzoyl leuco methylene blue ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B0207-1G B0207-25G
TCIAB0207-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0207-1G TCIAB0207-25G
Benzoyl leuco methylene blue ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzoyl leuco methylene blue
Formule: C₂₃H₂₃N₃OS
Numéro MDL: MFCD00059153
Numéro CAS: 1249-97-4
EINECS: 215-005-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité