ɑ,ε-Dibenzoyl-DL-lysine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: α,ε-Dibenzoyl-DL-lysine
B0208-1G B0208-5G
TCIAB0208-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB0208-1G TCIAB0208-5G
ɑ,ε-Dibenzoyl-DL-lysine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
alpha,epsilon-Dibenzoyl-DL-lysine
Formule: C₂₀H₂₂N₂O₄
MW: 354,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059684
Numéro CAS: 32513-92-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 145.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité