Borate de triméthyle 63 - 65% dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
B0226-25ML B0226-500ML
TCIAB0226-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0226-25ML TCIAB0226-500ML
Borate de triméthyle 63 - 65% dans le methanol
Borate de triméthyle
Formule: C₃H₉BO₃
MW: 103,91 g/mol
Point d'éclair: –1°C
Numéro MDL: MFCD00008346
Numéro CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed6ff293677a77464c3e1f1bd5809cd7e56decf3&vid=464e3c84f87ea9f375767d42bf163d71aa668b4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 63.0 to 65.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité