(±)-2-Bromopentane ≥85.0% (par GC) (contains ca. 12% 3-Bromopentane)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-2-Pentyl bromide
B0232-25ML B0232-500ML
TCIAB0232-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAB0232-25ML TCIAB0232-500ML
(±)-2-Bromopentane ≥85.0% (par GC) (contains ca. 12% 3-Bromopentane)
(±)-2-Bromopentane
Formule: H₃CBrCH(CH₂)₂CH₃
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00000160
Numéro CAS: 107-81-3
EINECS: 203-521-3
ONU: 2343
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité