Benzyl butyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0239-25G B0239-5G
TCIAB0239-25GEA 142 EUR InStock
TCIAB0239-25G TCIAB0239-5G
Benzyl butyl ether ≥95.0% (par GC)
Benzyl butyl ether
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00039954
Numéro CAS: 588-67-0
EINECS: 209-626-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité