2-Méthyltétrahydrothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0257-10ML B0257-25ML B0257-5ML
TCIAB0257-10MLEA 259 EUR InStock
TCIAB0257-10ML TCIAB0257-25ML TCIAB0257-5ML
2-Méthyltétrahydrothiophène ≥98.0% (par GC)
2-Méthyltétrahydrothiophène
Formule: C₅H₁₀S
MW: 102,20 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00015539
Numéro CAS: 1795-09-1
EINECS: 217-270-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité