(E)-1-[(Z)-(4-Biphénylylhydrazono)(phényl)méthyl]-2-phényldiazène ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Diphenyl-1-(p-diphenylyl)formazan
B0277-1G B0277-100MG
TCIAB0277-1GEA 193 EUR InStock
TCIAB0277-1G TCIAB0277-100MG
(E)-1-[(Z)-(4-Biphénylylhydrazono)(phényl)méthyl]-2-phényldiazène ≥95.0% (par HPLC)
(E)-1-[(Z)-(4-Biphénylylhydrazono)(phényl)méthyl]-2-phényldiazène
Formule: C₂₅H₂₀N₄
MW: 376,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059680
Numéro CAS: 21520-85-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité