(E)-1-(1-Naphtyl)-2-[(E)-phényl(phénylhydrazono)méthyl]diazène ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Violet Tetrazolium Formazan, Tetrazolium Violet Formazan
B0281-1G B0281-100MG
TCIAB0281-1GEA 105 EUR InStock
TCIAB0281-1G TCIAB0281-100MG
(E)-1-(1-Naphtyl)-2-[(E)-phényl(phénylhydrazono)méthyl]diazène ≥97.0% (par HPLC)
(E)-1-(1-Naphtyl)-2-[(E)-phényl(phénylhydrazono)méthyl]diazène
Formule: C₂₃H₁₈N₄
MW: 350,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059534
Numéro CAS: 1719-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité