3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Tolyltetrazolium Red Formazan
B0285-1G B0285-100MG
TCIAB0285-1GEA 359 EUR InStock
TCIAB0285-1G TCIAB0285-100MG
3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan ≥96.0% (par HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(p-tolyl)formazan
Formule: C₂₀H₁₈N₄
MW: 314,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059316
Numéro CAS: 13412-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité