2-Naphthyl phenyl ketone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Benzoylnaphthalene
B0301-25G B0301-5G
TCIAB0301-25GEA 349 EUR InStock
TCIAB0301-25G TCIAB0301-5G
2-Naphthyl phenyl ketone ≥98.0% (par GC)
2-Naphthyl phenyl ketone
Formule: C₁₇H₁₂O
MW: 232,28 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD00004106
Numéro CAS: 644-13-3
EINECS: 211-410-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité