Benzoylthiocholine iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B0307-1G B0307-25G B0307-5G
TCIAB0307-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB0307-1G TCIAB0307-25G TCIAB0307-5G
Benzoylthiocholine iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzoylthiocholine iodide
Formule: C₁₂H₁₈INOS
Numéro MDL: MFCD00059970
Numéro CAS: 10561-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité