2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: STC
B0325-1G B0325-100MG
TCIAB0325-1GEA 371 EUR InStock
TCIAB0325-1G TCIAB0325-100MG
2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride
Formule: C₁₇H₁₃ClN₄S
MW: 340,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060088
Numéro CAS: 38800-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité