2,2'-Bibenzothiazoline ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B0377-1G B0377-5G
TCIAB0377-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB0377-1G TCIAB0377-5G
2,2'-Bibenzothiazoline ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
2,2'-Bibenzothiazoline
Formule: C₁₄H₁₂N₂S₂
MW: 272,38 g/mol
Point de fusion: 135°C
Numéro MDL: MFCD00059699
Numéro CAS: 19258-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 85.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité