4-tert-Butylpyridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(tert-Butyl)pyridine
B0388-5G B0388-25G
TCIAB0388-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB0388-5G TCIAB0388-25G
4-tert-Butylpyridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-tert-Butylpyridine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: -40°C
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00006435
Numéro CAS: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité