Betanin (red beet extract diluted with dextrin)
Fournisseur: TCI
B0397-25G B0397-100G
TCIAB0397-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB0397-25G TCIAB0397-100G
Betanin (red beet extract diluted with dextrin)
Betanin (red beet extract diluted with dextrin)
Formule: C₂₄H₂₆N₂O₁₃
Numéro MDL: MFCD00060076
Numéro CAS: 7659-95-2
EINECS: 231-628-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 530.0 to 536.0 nm (pH 5.4 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 1.6 (pH 5.4 buffer sol., 530.0 to 536.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité