Silver behenate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0398-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB0398-5G TCIAB0398-25G
Silver behenate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Silver behenate
Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 447,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059001
Numéro CAS: 2489-05-6
EINECS: 219-641-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité