Benzoyl-DL-valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzoyl-DL-Val-OH, 2-Benzamido-3-methylbutanoic acid
B0401-1G B0401-25G
TCIAB0401-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0401-1G TCIAB0401-25G
Benzoyl-DL-valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzoyl-DL-valine
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038283
Numéro CAS: 2901-80-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité