N-Benzylacetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0404-25G B0404-500G
TCIAB0404-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB0404-25G TCIAB0404-500G
N-Benzylacetamide ≥98.0% (par GC)
N-Benzylacetamide
Formule: C₉H₁₁NO
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00059204
Numéro CAS: 588-46-5
EINECS: 209-619-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6b278d6d7285ecc4e6c5c6f08ae4411a6ce7639&vid=d6b278d6d7285ecc4e6c5c6f08ae4411a6ce7639&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité