Leuco malachite green ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
B0419-1G B0419-25G
TCIAB0419-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB0419-1G TCIAB0419-25G
Leuco malachite green ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Leuco malachite green
Formule: C₂₃H₂₆N₂
MW: 330,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008315
Numéro CAS: 129-73-7
EINECS: 204-961-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité