Berberine chloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0450-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB0450-25G TCIAB0450-5G
Berberine chloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Berberine chloride hydrate
Formule: C₂₀H₁₈ClNO₄
MW: 371,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011939
Numéro CAS: 141433-60-5
Merck Index: 14,01154
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 8.0 to 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité