Beryllon III
Fournisseur: TCI
Attention
B0453-1G B0453-5G
TCIAB0453-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB0453-1G TCIAB0453-5G
Beryllon III
Beryllon III
Formule: C₂₀H₂₁N₃O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00070629
Numéro CAS: 3627-04-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
suitability for Berylium-analysis molar extinction coefficient >15000 (pH12.4 , 523.0 to 529.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité