3,3'-Oxydipropanenitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2-cyanoethyl) Ether
B0475-25ML B0475-500ML
TCIAB0475-25MLEA 95.7 EUR InStock
TCIAB0475-25ML TCIAB0475-500ML
3,3'-Oxydipropanenitrile ≥98.0% (par GC)
3,3'-Oxydipropanenitrile
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001960
Numéro CAS: 1656-48-0
EINECS: 216-750-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité